Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC2708-1G PC2708-5G PC2708-25G
APOSPC2708-1GEA 622 CZK
APOSPC2708-1G APOSPC2708-5G APOSPC2708-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Bod varu: 109 °C/10mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060671
CAS číslo: 320-41-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III