Tisk…
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 3-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC2707-10G PC2707-1G PC2707-5G
APOSPC2707-10GEA 662 CZK
APOSPC2707-10G APOSPC2707-1G APOSPC2707-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₇H₈ClF₃N₂
MW: 212,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100503
CAS číslo: 3107-33-3