Tisk…
2-Fluoropropene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2703-25G PC2703-5G
APOSPC2703-25GEA 21160 CZK
APOSPC2703-25G APOSPC2703-5G
2-Fluoropropene
2-Fluoropropene
Vzorec: C₃H₅F
Bod varu: –24 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1184-60-7
UN: 3161
ADR: 2.1,