Tisk…
5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-5-iodotoluene, 1-Fluoro-3-iodo-5-methylbenzene, 5-Fluoro-3-iodo-1-methylbenzene
PC2702-1G PC2702-5G PC2702-25G
APOSPC2702-1GEA 744 CZK
APOSPC2702-1G APOSPC2702-5G APOSPC2702-25G
5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
5-Fluoro-3-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆FI
Hustota: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779015
CAS číslo: 491862-84-1