Tisk…
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2701-1G PC2701-5G PC2701-10G
APOSPC2701-1GEA 622 CZK
APOSPC2701-1G APOSPC2701-5G APOSPC2701-10G
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂F₃I
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03265259
CAS číslo: 170112-66-0