Tisk…
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4,5-Trifluoro-1-iodobenzene, 1,2,4-Trifluoro-5-iodobenzene
PC2700-1G PC2700-25G PC2700-5G
APOSPC2700-1GEA 622 CZK
APOSPC2700-1G APOSPC2700-25G APOSPC2700-5G
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂F₃I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973898
CAS číslo: 17533-08-3