Tisk…
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2699-1G PC2699-5G PC2699-10G
APOSPC2699-1GEA 622 CZK
APOSPC2699-1G APOSPC2699-5G APOSPC2699-10G
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
Bod tání: 145…149 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00837316
CAS číslo: 52548-63-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III