Tisk…
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2698-1G PC2698-25G PC2698-5G
APOSPC2698-1GEA 622 CZK
APOSPC2698-1G APOSPC2698-25G APOSPC2698-5G
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
Bod tání: 140…147 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04108278
CAS číslo: 56096-89-0