4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2697-25G
PC2697-5G
PC2697-100G
APOSPC2697-25GEA
1410
CZK
APOSPC2697-25G
APOSPC2697-5G
APOSPC2697-100G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃F₃IN Bod tání: 50…55 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08458091 CAS číslo: 101066-87-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...