Tisk…
3,5-Difluorobenzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,5-Difluorophenyl)(phenyl)methanone
PC2695D-25G PC2695D-50G PC2695D-5G
APOSPC2695D-25GEA 1990 CZK
APOSPC2695D-25G APOSPC2695D-50G APOSPC2695D-5G
3,5-Difluorobenzophenone 97%
3,5-Difluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
MW: 218.2
Bod varu: 117 °C/5mmHg
Bod tání: 57…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061140
CAS číslo: 179113-89-4