Tisk…
3,4'-Difluorobenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
PC2695-1G PC2695-5G PC2695-10G
APOSPC2695-1GEA 744 CZK
APOSPC2695-1G APOSPC2695-5G APOSPC2695-10G
3,4'-Difluorobenzophenone 98%
3,4'-Difluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2000 g/mol
Bod tání: 56…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070811
CAS číslo: 345-71-1