Tisk…
3,4-Difluorobenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,4-Difluorophenyl)(phenyl)methanone
PC2694-10G PC2694-50G PC2694-25G PC2694-100G
APOSPC2694-10GEA 622 CZK
APOSPC2694-10G APOSPC2694-50G APOSPC2694-25G APOSPC2694-100G
3,4-Difluorobenzophenone 98%
3,4-Difluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
Bod tání: 53…55 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009892
CAS číslo: 85118-07-6