Tisk…
3,3'-Difluorobenzophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2693-1G PC2693-25G PC2693-5G
APOSPC2693-1GEA 622 CZK
APOSPC2693-1G APOSPC2693-25G APOSPC2693-5G
3,3'-Difluorobenzophenone 99%
3,3'-Difluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
Bod tání: 58…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000337
CAS číslo: 345-70-0