Tisk…

2,6-Difluorobenzophenone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2692-100G PC2692-25G PC2692-5G
APOSPC2692-100GEA 10350 CZK
APOSPC2692-100G APOSPC2692-25G APOSPC2692-5G
2,6-Difluorobenzophenone 98%
2,6-Difluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
Bod varu: 120 °C/2mmHg
Hustota: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009895
CAS číslo: 59189-51-4
EINECS: 261-650-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR