2,5-Difluorobenzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2691-100G
PC2691-25G
PC2691-5G
APOSPC2691-100GEA
6020
CZK
APOSPC2691-100G
APOSPC2691-25G
APOSPC2691-5G
2,5-Difluorobenzophenone 97%
2,5-Difluorobenzophenone
Vzorec:
C₁₃H₈F₂O MW: 218,2 g/mol Bod varu: 120…123 °C/0,4mmHg Hustota: 1,262 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009899 CAS číslo: 85068-36-6 EINECS: 285-298-2 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)