Tisk…
2,4'-Difluorobenzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2690B-100G PC2690B-25G PC2690B-5G
APOSPC2690B-100GEA 1450 CZK
APOSPC2690B-100G APOSPC2690B-25G APOSPC2690B-5G
2,4'-Difluorobenzophenone 97%
2,4'-Difluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
Bod varu: 176…178 °C/16mmHg
Bod tání: 22…24 °C
Hustota: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000319
CAS číslo: 342-25-6
EINECS: 206-441-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III