Tisk…
2,4-Difluorobenzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2690-10G PC2690-50G
APOSPC2690-10GEA 2280 CZK
APOSPC2690-10G APOSPC2690-50G
2,4-Difluorobenzophenone 97%
2,4-Difluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Bod varu: 120 °C/2mmHg
Hustota: 1,261 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000331
CAS číslo: 85068-35-5