Tisk…
2,3'-Difluorobenzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2689M-1G PC2689M-5G
APOSPC2689M-1GEA 2820 CZK
APOSPC2689M-1G APOSPC2689M-5G
2,3'-Difluorobenzophenone 97%
2,3'-Difluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
Bod varu: 142…143 °C/3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017914
CAS číslo: 58139-11-0