Tisk…
2,3-Difluorobenzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2689-10G PC2689-50G PC2689-5G PC2689-100G
APOSPC2689-10GEA 2400 CZK
APOSPC2689-10G APOSPC2689-50G APOSPC2689-5G APOSPC2689-100G
2,3-Difluorobenzophenone 97%
2,3-Difluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Bod varu: 176…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061139
CAS číslo: 208173-20-0