1,2-Difluoro-3-iodobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2686-1G
PC2686-5G
APOSPC2686-1GEA
622
CZK
APOSPC2686-1G
APOSPC2686-5G
1,2-Difluoro-3-iodobenzene 97%
1,2-Difluoro-3-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₃F₂I MW: 239,9893 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08458090 CAS číslo: 64248-57-3 |