Tisk…
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2681-5G
APOSPC2681-5GEA 5290 CZK
APOSPC2681-5G
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₄FIN₂
MW: 238,0015 g/mol
Bod tání: 70…78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08688587
CAS číslo: 823218-51-5