Tisk…

2,6-Difluorobenzonitrile 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2680-100G PC2680-500G
APOSPC2680-100GEA 622 CZK
APOSPC2680-100G APOSPC2680-500G
2,6-Difluorobenzonitrile 99%
2,6-Difluorobenzonitrile

Reaction with guanidine carbonate gives 2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, J. Hetero. Chem., 1988, 25, 1173

Vzorec: C₇H₃F₂N
Bod varu: 197…198 °C
Bod tání: 25…32 °C
Hustota: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001778
CAS číslo: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR