Tisk…
2,5-Difluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2679-100G PC2679-25G
APOSPC2679-100GEA 6220 CZK
APOSPC2679-100G APOSPC2679-25G
2,5-Difluorobenzonitrile 98%
2,5-Difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Bod varu: 188 °C
Bod tání: 33…35 °C
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001777
CAS číslo: 64248-64-2
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II