Tisk…
2,3-Difluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2677-25G PC2677-5G PC2677-1G
APOSPC2677-25GEA 3110 CZK
APOSPC2677-25G APOSPC2677-5G APOSPC2677-1G
2,3-Difluorobenzonitrile 98%
2,3-Difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Bod varu: 188 °C
Hustota: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009976
CAS číslo: 21524-39-0
EINECS: 244-418-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III