Tisk…
3-fluoro-5-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2676-1G PC2676-250MG
APOSPC2676-1GEA 827 CZK
APOSPC2676-1G APOSPC2676-250MG
3-fluoro-5-iodopyridine
3-Fluoro-5-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃FIN
MW: 222.989 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08457780
CAS číslo: 757950-13-3