3-Fluoro-2-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2675-1G
PC2675-250MG
PC2675-5G
APOSPC2675-1GEA
2570
CZK
APOSPC2675-1G
APOSPC2675-250MG
APOSPC2675-5G
3-Fluoro-2-iodopyridine
3-Fluoro-2-iodopyridine
Vzorec:
C₅H₃FIN MW: 222,99 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095288 CAS číslo: 146141-04-0 |