Tisk…
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2674-1G PC2674-5G
APOSPC2674-1GEA 622 CZK
APOSPC2674-1G APOSPC2674-5G
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
3-Fluoro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃FIN
Bod tání: 85…89 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03092927
CAS číslo: 22282-75-3