Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2673-1G PC2673-5G PC2673-25G
APOSPC2673-1GEA 787 CZK
APOSPC2673-1G APOSPC2673-5G APOSPC2673-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.0106 g/mol
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741367
CAS číslo: 87547-06-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III