Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2672-5G PC2672-25G
APOSPC2672-5GEA 2460 CZK
APOSPC2672-5G APOSPC2672-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O₂
MW: 257.01
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864310
CAS číslo: 886496-88-4