Tisk…
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate, Methyl 2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
PC2671-10G PC2671-25G PC2671-5G
APOSPC2671-10GEA 705 CZK
APOSPC2671-10G APOSPC2671-25G APOSPC2671-5G
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.609 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800611
CAS číslo: 214262-88-1