Tisk…
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2670-100G PC2670-25G PC2670-5G
APOSPC2670-100GEA 4300 CZK
APOSPC2670-100G APOSPC2670-25G APOSPC2670-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₂NO₄
Bod tání: 125…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115713
CAS číslo: 153775-33-8