3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC2667-25G
APOSPC2667-25GEA
3270
CZK
APOSPC2667-25G
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BFO₄ MW: 197,96 g/mol Bod tání: 180…184 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04115665 CAS číslo: 505083-04-5 |