Tisk…
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2665-100G
APOSPC2665-100GEA 3580 CZK
APOSPC2665-100G
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Bod varu: 238…239 °C
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143264
CAS číslo: 105942-08-3
ADR: 6.1,III