2,4-Difluorobenzhydrazide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4-Difluorobenzoic acid hydrazide, 2,4-Difluorobenzohydrazide, 2,4-Difluorobenzoic hydrazide, 2,4-Difluorobenzene-1-carbohydrazide
PC2664-1G
PC2664-5G
APOSPC2664-1GEA
622
CZK
APOSPC2664-1G
APOSPC2664-5G
2,4-Difluorobenzhydrazide 98%
2,4-Difluorobenzhydrazide
Vzorec:
C₇H₆F₂N₂O MW: 172.13 Bod tání: 141…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173685 CAS číslo: 118737-62-5 |