Tisk…
3,5-Difluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2663-100G PC2663-500G
APOSPC2663-100GEA 3110 CZK
APOSPC2663-100G APOSPC2663-500G
3,5-Difluorobenzoic acid 98%
3,5-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Bod tání: 119…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010323
CAS číslo: 455-40-3
EINECS: 610-261-8