Tisk…
3,4-Difluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2662-100G PC2662-25G PC2662-500G
APOSPC2662-100GEA 1210 CZK
APOSPC2662-100G APOSPC2662-25G APOSPC2662-500G
3,4-Difluorobenzoic acid 98%
3,4-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011672
CAS číslo: 455-86-7
EINECS: 207-249-6