Tisk…
2,6-Difluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2660-100G PC2660-2.5KG PC2660-500G
APOSPC2660-100GEA 622 CZK
APOSPC2660-100G APOSPC2660-2.5KG APOSPC2660-500G
2,6-Difluorobenzoic acid 98%
2,6-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Bod varu: 72…77 °C/13mmHg
Bod tání: 156…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002411
CAS číslo: 385-00-2
EINECS: 206-856-3