1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC2658-1G
PC2658-5G
APOSPC2658-1GEA
3410
CZK
APOSPC2658-1G
APOSPC2658-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Vzorec:
C₇H₄F₃N₃O₂S MW: 251,18 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00963686 CAS číslo: 117632-84-5 UN: 1759 ADR: 8,II |