Tisk…
2,5-Difluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2656-100G PC2656-25G PC2656-500G
APOSPC2656-100GEA 1580 CZK
APOSPC2656-100G APOSPC2656-25G APOSPC2656-500G
2,5-Difluorobenzoic acid 98%
2,5-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Bod tání: 131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002410
CAS číslo: 2991-28-8
EINECS: 221-060-6