Tisk…
2,4-Difluorobenzoic acid 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2655-100G PC2655-500G PC2655-1KG
APOSPC2655-100GEA 705 CZK
APOSPC2655-100G APOSPC2655-500G APOSPC2655-1KG
2,4-Difluorobenzoic acid 98+%
2,4-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Bod tání: 184…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011670
CAS číslo: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9