Tisk…
2,3-Difluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2654-10G PC2654-250G PC2654-50G PC2654-25G PC2654-100G PC2654-500G
APOSPC2654-10GEA 539 CZK
APOSPC2654-10G APOSPC2654-250G APOSPC2654-50G APOSPC2654-25G APOSPC2654-100G APOSPC2654-500G
2,3-Difluorobenzoic acid 98%
2,3-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Bod tání: 160…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010267
CAS číslo: 4519-39-5