Tisk…
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2653-25G PC2653-5G PC2653-100G
APOSPC2653-25GEA 13260 CZK
APOSPC2653-25G APOSPC2653-5G APOSPC2653-100G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Vzorec: C₆H₆F₉O₄P
Bod varu: 83…86 °C/11mmHg
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,5941 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233117
CAS číslo: 358-63-4