3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC2646E-100G
PC2646E-25G
PC2646E-5G
APOSPC2646E-100GEA
2480
CZK
APOSPC2646E-100G
APOSPC2646E-25G
APOSPC2646E-5G
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₃ClF₂O₂S Bod varu: 105 °C/15mmHg Hustota: 1,586 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00153120 CAS číslo: 145758-05-0 UN: 3265 ADR: 8,II |