2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2646-100G
PC2646-25G
APOSPC2646-100GEA
4770
CZK
APOSPC2646-100G
APOSPC2646-25G
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₃ClF₂O₂S Bod varu: 105…110 °C/2mmHg Hustota: 1,568 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085004 CAS číslo: 60230-36-6 UN: 3265 ADR: 8,II |