2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC2644-100G
PC2644-25G
PC2644-5G
APOSPC2644-100GEA
2240
CZK
APOSPC2644-100G
APOSPC2644-25G
APOSPC2644-5G
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₃ClF₂O₂S Bod varu: 101…102 °C/1mmHg Hustota: 1,581 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042481 CAS číslo: 13918-92-8 UN: 3265 ADR: 8,II |