Tisk…
1,4-Difluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2640-500G PC2640-1KG
APOSPC2640-500GEA 5560 CZK
APOSPC2640-500G APOSPC2640-1KG
1,4-Difluorobenzene 99%
1,4-Difluorobenzene
Vzorec: C₆H₄F₂
Bod varu: 88…89 °C
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000344
CAS číslo: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II