Tisk…
2,4,6-Trifluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2639-5G PC2639-1G PC2639-25G
APOSPC2639-5GEA 1240 CZK
APOSPC2639-5G APOSPC2639-1G APOSPC2639-25G
2,4,6-Trifluorobenzylamine 98%
2,4,6-Trifluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Bod varu: 165 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236317
CAS číslo: 214759-21-4
UN: 2735
ADR: 8,III