Tisk…
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2635-1G PC2635-25G PC2635-5G
APOSPC2635-1GEA 622 CZK
APOSPC2635-1G APOSPC2635-25G APOSPC2635-5G
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972660
CAS číslo: 53903-49-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III