Tisk…
1,3-Difluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2630-100G PC2630-2.5KG PC2630-500G
APOSPC2630-100GEA 622 CZK
APOSPC2630-100G APOSPC2630-2.5KG APOSPC2630-500G
1,3-Difluorobenzene 99%
1,3-Difluorobenzene
Vzorec: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Bod varu: 82 °C
Bod tání: –59 °C
Hustota: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000327
CAS číslo: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II