4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2628-1G
PC2628-5G
APOSPC2628-1GEA
2280
CZK
APOSPC2628-1G
APOSPC2628-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₇FO₄S Bod tání: 215…216 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08458082 CAS číslo: 158608-00-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...